Learn More
Labconco™ Armoires de stockage de solvants Protector™
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
Marque:  Labconco™ 9903100
Code produit. 13191154
  • 4730.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
  • Les portes à clé sont à fermeture manuelle ou à fermeture automatique / à verrouillage automatique avec mécanisme de séquençage
  • La ou les portes à fermeture automatique se ferment automatiquement en cas d’incendie lorsque la température atteint 74°C (165°F)
  • Étagère intérieure en acier thermoplaqué avec cinq réglages de hauteur
Spécification
Spécification
76 cm
Fermeture automatique, Double
90,17 à 93,3 cm
Jusqu’à 800 lb
1
82 kg
29,9 in
Acier
36 in
Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène
Stockage des produits inflammables
Deux connexions d’aération rares avec des pare-flammes et des bouchons de fermeture, 4 pieds de mise à niveau, panneau de remplissage de 8 po, plateau de revêtement en PVC sous vide, étagère en acier revêtu d’époxy
2
180 lb
91,44 cm
35,5 à 36,75 in
Armoire de stockage des solvants