Learn More
3M™ Combinaison de protection 4565
La combinaison de protection 3M™ 4565 offre d'excellentes caractéristiques de confort et constitue une barrière solide contre certains produits chimiques, les jets de liquides et les particules.
276.40€ - 344.81€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylene |
Couleur | White |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17855676
|
3M™
7100256145 |
Small |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17845666
|
3M™
7100256062 |
Medium |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17805666
|
3M™
7100256144 |
Large |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17865666
|
3M™
7100256143 |
X-Large |
276.40€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17875666
|
3M™
7100256140 |
2X-Large |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17845676
|
3M™
7100256139 |
3X-Large |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17875676
|
3M™
7100256138 |
4X-Large |
344.81€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Portez la combinaison de protection 3M™ 4565 pour disposer d'une excellente barrière contre les poussières dangereuses, les éclaboussures et pulvérisations de liquide de type 4.
- Cette combinaison de protection blanche 3M 4565 comporte des coutures adhésivées rouges et répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, EN 13034 type 6, Éclaboussures liquides et EN ISO 13982-1 type 5, Poussières.
- Type 4, Éclaboussures liquides ; EN 14605. Les coutures adhésivées réduisent les points d'exposition cutanée par déchirement et le risque de pénétration de produits chimiques ou de particules.
- La combinaison offre également une protection de classe 2 contre la contamination par des particules radioactives EN 1073-2:2002 Résistance aux particules nucléaires, ce qui signifie qu'elle possède une très bonne résistance aux particules ainsi qu'une résistance à la pulvérisation de liquides.
- Elle est fabriquée en PE laminé microporeux, ce qui signifie qu'elle offre une protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméabilité testée contre certains produits chimiques.
- Les poignets tricotés, la taille et les chevilles élastiquées sont plus confortables pour le porteur et augmentent la liberté de mouvement, tandis que le matériau à effet peluche ultra-faible réduit la contamination de l'environnement.
- Cette combinaison bénéficie également d'un traitement antistatique répondant à la norme EN 1149, qui réduit les décharges statiques et le risque d'étincelles et d'inflammation.
- La combinaison de protection 3M 4565 offre une tranquillité d'esprit en matière de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel pour la protection des utilisateurs.
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
Polypropylene | |
Single-use | |
Elastic | |
Hooded | |
2-way Zipper | |
Bloodborne Pathogens | |
Controlled Environments |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Knit | |
3-panel | |
Non-sterile | |
None | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) |