Learn More
Thermo Scientific™ Cocktails inhibiteurs de protéases
Protégez votre échantillon de la dégradation protéolytique pendant la lyse cellulaire grâce à ces cocktails d’inhibiteurs de protéase à large spectre.
313.00€
Spécification
Formule | Composants exclusifs dans du DMSO |
---|---|
Forme | Liquide |
Composition | Formulation exclusive |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10658304
|
Thermo Scientific™
78415 |
Cocktail inhibiteur de protéases, exempt d'EDTA |
313.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Apportez une protection à large spectre contre la dégradation protéolytique dans les procédures de lyse cellulaire grâce aux cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™.
Les deux formulations prêtes à l’emploi inhibent la plupart des sérine, cystéine et calpaïne protéases qui provoquent une dégradation générale des protéines dans les extraits cellulaires. Les métalloprotéases sont également inhibées. La formulation exempte d’EDTA est idéale pour préparer des échantillons qui seront analysés par une électrophorèse sur gel en 2D. Les solutions liquides 100X, stables au réfrigérateur, sont faciles à utiliser : il suffit d’ajouter à l’échantillon le volume de cocktail approprié (10 μl pour 1 ml d’extrait cellulaire) et de poursuivre votre procédure. L’inhibiteur de protéases peut être utilisé avec des cellules et des tissus animaux, des bactéries, des plantes et de la levure.
Points clés :
- Cocktail liquide 100X, prêt à l’emploi
- Disponible avec de l'EDTA (dans un flacon distinct) ou sous forme de formulation exempte d'EDTA
- Efficace pour supprimer l'activité protéolytique dans des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent
- Aucune perte d’espace précieux dans le congélateur ; le cocktail est stable à 4°C
Spécification
Composants exclusifs dans du DMSO | |
Liquide | |
Formulation exclusive |