Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC ProSwift™ phényl (Ph) en phase inverse, monolithe, 1 mm x 50 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 164586
Description
Utilisez des séparations protéiques haute résolution avec les colonnes Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-10R LC. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux associée à des séparations plus rapides à des températures élevées. Les colonnes monolithiques en polymère ProSwift permettent une longue durée de vie de la colonne, une reproductibilité même après des centaines de cycles.
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique.
Petits canaux haute résolution (R) (faible perméabilité)
Ces canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. L’augmentation de la surface de la morphologie monolithique entraîne des séparations à haute résolution.
- Fonctionnement à haute température pour des séparations rapides avec une excellente résolution pour les applications LC-MS
- Reproductibilité et robustesse excellentes
- Grande capacité de chargement
Séparations de protéines rapides et sensibles
- Séparations de protéines à haute vitesse
- Haute sensibilité pour la LC-MS
- Reproductibilité élevée d’une colonne à une autre
- Durée de vie supérieure
Spécification
Phényl | |
1 mm | |
LC-MS | |
2800 psi (190 bar) | |
1 à 14 | |
70°C | |
Polymère monolithique | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
5 ml/min | |
50 mm | |
Monolithique | |
La plupart des solvants organiques | |
Phényle (Ph) | |
Phase inverse | |
Colonne analytique |