Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratine, 99+ %
Code produit. 15403649
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60857-08-1
Formule moléculaire C22H30O6
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) 12-Désoxyphorbol 13-acétate ; activateur de la protéine kinase C. Un faible irritant de l’oreille de la souris, mais létal à 1μg par souris
Doser 99+ %
Poids de la formule 390,47
Point de fusion 216°C à 219°C
Solubilité Soluble dans le DMSO à 30 mg/ml
Forme Poudre
Clé InChI BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N
SMILES C[C@@H]1CC2(OC(C)=O)C([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
Nom IUPAC (1R,2S,6R,10S,15R)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-13-yl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 390.48