Learn More
Sartorius Distributeur adaptable sur flacons Prospenser Plus
Distributeurs adaptables sur flacons de haute qualité avec une résistance chimique supérieure. Le distributeur adaptable sur flacons Sartorius Prospenser Plus est sûr, pratique et personnalisable en faisant le distributeur idéal pour vos nombreux besoins en matière de distribution.
Marque: Sartorius LH-723071
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute résistance chimique et thermique grâce au piston en céramique, au vérin en verre et aux pièces en plastique fluoré hautement résistantes
- Réglage du volume incrémenté garantissant des résultats précis et reproductibles
- Léger et facile à utiliser
- Tube d’aspiration facile à fixer grâce à un raccordement fileté sécurisé
- Le système de recirculation du milieu permet de récupérer le milieu inutilisé dans l’appareil et de le remettre dans un flacon
- Tête de distribution pivotante à 360°
- Connecteur universel à l’arrière de l’instrument destiné au séchage des tubes et des filtres
- Vannes remplaçables par l’utilisateur
- Entièrement autoclavables
- Disponible en différents volumes compris entre 0,2 et 60 ml
Spécifications
- Autoclavage : entièrement autoclavable (121°C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Raccord fileté pour flacon : A45
- Longueur : 173 mm (5 ml)
- Adaptateurs de flacon inclus : A32, A38, S40
- Poids : 388 g (5 ml)
Matériaux
- Piston : céramique A2IO3 très pure (99,7 %)
- Cylindre : verre borosilicaté 3.3
- Bloc-vanne : Halar (ECTFE)
- Bille de vanne : verre borosilicaté 3.3
- Siège de vanne : verre borosilicaté 3.3
- Ressort de vanne : Hastelloy (99,7 %)
Stockage
Stocker à une température comprise entre 0°C et 40°C
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Distributeur adaptable sur flacon Prospenser Plus | |
0,4 à 2 ml | |
0,05 ml | |
175 mm (5 ml) |
Autoclavable | |
Adaptateurs pour flacons A32, A38, S40 | |
2 ans |