Learn More
DuPont™ Combinaison ProShield™ 60
La combinaison ProShield™ 60 constitue une protection efficace contre les particules sèches non dangereuses jusqu’à un micron.
340.00€
Spécification
Sexe | Unisexe |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16234511
|
DuPont™
D15519552 |
S |
340.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16244511
|
DuPont™
D15519553 |
M |
340.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16254511
|
DuPont™
D15519554 |
L |
340.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16264511
|
DuPont™
D15519555 |
XL |
340.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16274511
|
DuPont™
D15519556 |
XXL |
340.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Composées d’un film microporeux sur un tissu non tissé en polypropylène
- Associent une bonne protection contre les particules et une grande imperméabilité
- Constituent une protection efficace contre les particules sèches non dangereuses jusqu’à un micron
- Le matériau est perméable uniquement à la vapeur d’eau, il n’est pas perméable à l’air
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
- Coutures internes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Le choix idéal pour les applications moins exigeantes en matière de protection, de durabilité et de confort
Spécification
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Non stérile | |
50/Carton |
Polypropylène | |
Oui | |
Élastique | |
A capuche | |
Piqué | |
Emballage individuel |