Learn More
DuPont™ Combinaison ProShield™ 60
Click to view available options
Dimensions:
XXXL
Description
- Composées d’un film microporeux sur un tissu non tissé en polypropylène
- Associent une bonne protection contre les particules et une grande imperméabilité
- Constituent une protection efficace contre les particules sèches non dangereuses jusqu’à un micron
- Le matériau est perméable uniquement à la vapeur d’eau, il n’est pas perméable à l’air
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5 et 6
- EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
- Coutures internes cousues
- Fermeture éclair en nylon avec rabat
- Le choix idéal pour les applications moins exigeantes en matière de protection, de durabilité et de confort
Spécification
Spécification
Dimensions | XXXL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |