Learn More
Contec™ Lingettes LE en PP fondu-soufflé PROSAT™ stériles
Les lingettes LE en PP fondu-soufflé Contec™ PROSAT™ stériles permettent une libération constante de solvant pour éliminer complètement les contaminants de surface dans les environnements critiques.
Marque: Contec™ PS-911LE-BPR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptées aux environnements de classe A ou ISO 5
- Lingette stérile certifiée à un faible taux d’endotoxines (<20 UE/lingette), idéale pour les zones de contact avec les produits
- Faible niveau de particules et de fibres : idéal pour une grande variété d’applications critiques
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
Environnements de classe A/B ou ISO Classe 5 | |
23 x 28 cm | |
Stérile |
Polypropylène fondu-soufflé | |
Oui | |
30 Paquets, 36 Paquets /Carton |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.