Learn More
Contec™ Lingettes en maille présaturées PROSAT™ Polynit
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.
Marque: Contec™ PSCS0009
Description
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.Les lingettes sont texturées, avec tricotage interlock indémaillable, pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
- Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
- Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
- Extremely low in particle and fiber generation.
- Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
- Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
- Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
- Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
- Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
- Low in particles and extractables.
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
- Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
- Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
23 cm | |
Non autoclavable | |
Tricot piqué sans fin | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs. | |
70% IPA, 30% DI Water | |
USP |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
140 gsm | |
Single-use | |
Nettoyage et essuyage dans les salles blanches | |
1-ply | |
Stérile |