Learn More
Contec™ Lingettes en maille présaturées PROSAT™ Polynit
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.
Marque: Contec™ PSPS0044
778.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Description
Nettoient les surfaces et les équipements des environnements critiques requérant l’utilisation de solvants agressifs.Les lingettes Polynit Contec™ PROSAT™ en maille de polyester, présaturées, sont préhumidifiées pour les tâches de nettoyage polyvalent.Les lingettes sont texturées, avec tricotage interlock indémaillable, pour un taux d’adsorption des solvants élevé, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique.
- Idéales pour les applications requérant l’utilisation de grandes quantités de lingettes ou de solvants agressifs pour essuyer les surfaces et les équipements
- Disponible avec une solution 100 % IPA semi-qualité et 70 % IPA qualité USP, 30 % eau déionisée
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
- Lingettes texturées douces et non abrasives pour un nettoyage sans rayures
- Les lingettes en polyester préhumidifiées sont conçues pour les activités de nettoyage universel correspondant aux environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Idéales pour essuyer les surfaces extérieures des produits et nettoyer les surfaces intérieures des outils de traitement ou d’autres équipements
- Les lingettes de poids standard sont fabriquées en polyester texturé à 100 % avec tricotage enchevêtré indémaillable pour un taux élevé d’adsorption des solvants, une bonne résistance à l’abrasion et une excellente résistance chimique
- Thermosoudées et saturées avec divers mélanges d’alcool isopropylique et d’eau déionisée
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Produit blanchi et conditionné pour être utilisé dans les salles blanches de classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10/M2.5)
- Les lingettes stériles sont certifiées stériles avec un niveau garanti de stérilité 10-6 conformément aux directives de la méthode 1 AAMI / ISO 11137 pour la stérilisation des dispositifs médicaux
- Les lingettes stériles PROSAT™ en maille Polynit sont emballées de manière pratique pour une utilisation dans des zones centrales stériles, et sont idéales pour l’essuyage des articles avant le nettoyage des sas et de l’environnement.
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
10 cm | |
10 cm | |
Non autoclavable | |
Tricot piqué sans fin | |
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) | |
20 Wipes/Pouch, 64 Pouches/Cs. | |
70% IPA/ 30% eau DI |
4 in | |
4 in | |
Polyester | |
140 g/m2. | |
Single-use | |
Nettoyage et essuyage dans les salles blanches | |
1-ply | |
Stérile |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.