Learn More
Contec™ Lingettes PROSAT™ Polynit Heatseal
Les lingettes PROSAT™ Polynit Heatseal sont fabriquées 100 % en polyester texturé tricoté avec des bords coupés au laser, puis scellés, pour des niveaux très faibles de particules et de fibres.
Marque: Contec™ PSPS0046
679.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les lingettes en polyester sont chimiquement résistantes et exceptionnellement faibles en particules et en fibres. Le tricotage enchevêtré crée un tissu durable, l’ajout d’un point de couture périodique supplémentaire d’un tricotage enchevêtré indémaillable empêche le tissu de se démêler, créant ainsi un tissu encore plus durable avec des bords forts.
Les lingettes présaturées garantissent une saturation constante de chaque lingette indépendante de l’opérateur. Les lingettes présaturées peuvent augmenter le contrôle et la responsabilité des solvants et réduire les émissions de COV. Les lingettes sont fournies dans des sachets refermables pratiques, faciles à utiliser ou dans des tubes rechargeables.
Caractéristiques et avantages
- Bord scellé pour éviter de libérer des particules et des fibres
- La structure 100 % polyester tricoté est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
- Faible en particules et contaminants extractibles
- Les lingettes présaturées réduisent les émissions de COV et l’utilisation de solvants
- Le sachet refermable préserve la propreté et réduit l’évaporation des solvants
Spécification
Heatseal Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Laser-cut, Sealed | |
50/Sachet, 16 Sachets/Carton | |
Semi Grade |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
230 x 230 mm | |
5 % d'alcool isopropylique de qualité semi-conducteur et 95 % d'eau désionisée |