Learn More
Contec™ PROSAT™ Pi Microfiber Wipes
BIOPHARMA
Microfiber wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Marque:  Contec™ PS-314IR-BPR
656.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17514256
  • 987.00€ / 800 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
PROSAT™ Pi wipes are designed to help life science manufacturers control contamination and ultimately maintain cGMP compliance while consuming less resources. The wipes are made from polyester and nylon split microfiber, enhancing their cleaning effectiveness and contaminant pick-up ability. The 80 gsm microfiber fabric is highly sorbent and offers metered release of solvent to surfaces, covering greater areas compared to other presaturated wipes.
PROSAT Pi wipes are presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water, allowing for controlled application to surfaces and less VOCs compared to spraying. The peel-and-reseal pouch can be resealed throughout use to maintain the wipes’ saturation level and IPA concentration.
PROSAT Pi wipes are ideal for pharmaceutical, biotechnology and medical device manufacturers.
  • Nonwoven split microfiber increases cleaning effectiveness and contaminant pick up and offers a smooth, even laydown of solvent to surfaces
  • Covers greater surface area compared to non-microfiber wipes, reducing the number of wipes required for some cleaning tasks
  • Presaturated wipes have controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOCs and waste
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Yes
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
70% IPA / 30% DI Water
White
Guillotine
Work Benches, Tables, etc.
Sterile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X800 PROSAT Sterile, Nonwoven, microfiber wipes wi
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol