Learn More
Oxyde (±)-propylène, 99,5 %, extra pur, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
27.30€ - 41.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-56-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00005126 |
Clé InChI | GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane |
CID PubChem | 6378 |
ChEBI | CHEBI:38685 |
Nom IUPAC | 2-methyloxirane |
SMILES | CC1CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572138
|
Thermo Scientific Acros
430861000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
27.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10084287
|
Thermo Scientific Acros
430868000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
41.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-56-9 | |
58.08 | |
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N | |
6378 | |
2-methyloxirane |
C3H6O | |
MFCD00005126 | |
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane | |
CHEBI:38685 | |
CC1CO1 |
Spécification
(±)-Propylene oxide | |
75-56-9 | |
100.0 | |
0.8300g/mL | |
−37°C | |
99.4% min. (GC) | |
1.3650 to 1.3670 | |
15,7969 | |
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane | |
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N | |
2-methyloxirane | |
6378 | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
99.5% | |
Liquide |
Extra Pure | |
99.4 | |
-112.0°C | |
34.0°C | |
Authentique | |
C3H6O | |
MFCD00005126 | |
0.83 | |
Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CC1CO1 | |
58.08 | |
CHEBI:38685 | |
58.08 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-879-2
RUO – Research Use Only