Learn More
Propylène glycol, multiofficinal, U.S.P., J. T.Baker™
1005.00€ - 2300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.095 |
Clé InChI | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost |
CID PubChem | 1030 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
Nom IUPAC | propane-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15508614
|
Avantor J.T.Baker
9403-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
1005.00€
4L |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15518614
|
Avantor J.T.Baker
9403-07 |
19 L | Seau en PE |
2300.00€
19L |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Identifiants chimiques
57-55-6 | |
76.095 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI:16997 | |
CC(CO)O |
C3H8O2 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
propane-1,2-diol |
Spécification
Propylene Glycol | |
C3H8O2 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2-diol | |
1030 | |
76.1 | |
Multiofficinal / USP |
57-55-6 | |
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CC(CO)O | |
76.095 | |
CHEBI:16997 | |
99.00°C | |
1L = 1.04kg |