Learn More
Propylene Carbonate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
51.41€ - 111.67€
Identifiants chimiques
CAS 108-32-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Clé InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CID PubChem 7924
Nom IUPAC 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
SMILES CC1COC(=O)O1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15688030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
P52652-1L
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15698030
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
P52652-2.5L
2.5 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
108-32-7
102.09
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
7924
CC1COC(=O)O1
C4H6O3
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Spécification
Propylene carbonate
-55°C
7 (at 200g/L 20°C)
851°F
C4H6O3
NONH for all modes of transport
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
CC1COC(=O)O1
102.09
102.09g/mol
0.99
108-32-7
1.204g/mL at 25°C
240°C
Fruit like
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
107913
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
7924
0.13mmHg (20°C), 0.98mmHg (50°C)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-572-1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen