Learn More
Propylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
18.60€ - 110.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-10-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 59.11 |
Numéro MDL | MFCD00008205 |
Clé InChI | WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine |
CID PubChem | 7852 |
ChEBI | CHEBI:39870 |
Nom IUPAC | propan-1-amine |
SMILES | CCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10723031
|
Thermo Scientific Acros
220610500 |
50 mL | Flacon en verre |
18.60€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697192
|
Thermo Scientific Acros
220615000 |
500 mL | Flacon en verre |
36.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10052920
|
Thermo Scientific Acros
220610010 |
1 L | Flacon en verre |
56.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418478
|
Thermo Scientific Acros
220610025 |
2.5 L | Flacon en verre |
110.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-10-8 | |
59.11 | |
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N | |
7852 | |
propan-1-amine |
C3H9N | |
MFCD00008205 | |
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine | |
CHEBI:39870 | |
CCCN |
Spécification
Propylamine | |
107-10-8 | |
0.7190g/mL | |
−30°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH2CH2NH2 | |
MFCD00008205 | |
13,164 | |
0.719 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCN | |
59.11 | |
CHEBI:39870 | |
59.11 | |
Extra pur |
99+% | |
-83.0°C | |
48.0°C | |
Authentique | |
C3H9N | |
1.3870 to 1.3890 | |
04,136 | |
15,7956 | |
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine | |
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-amine | |
7852 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif par contact cutané.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-462-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UH9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Propylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.