Learn More
Chlorhydrate de (+/-)-propranolol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
74.90€ - 237.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 318-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H22ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 295.807 |
Numéro MDL | MFCD00012558 |
Clé InChI | ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal |
CID PubChem | 62882 |
ChEBI | CHEBI:8500 |
Nom IUPAC | 1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate |
SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11372539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.06 |
5 g |
74.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26645.14 |
25 g |
237.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
318-98-9 | |
295.807 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
62882 | |
1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate |
C16H22ClNO2 | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
CHEBI:8500 | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Especificaciones
(+/-)-Propranolol hydrochloride | |
163°C to 165°C | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl | |
295.807 | |
CHEBI:8500 | |
99% |
318-98-9 | |
C16H22ClNO2 | |
14,7840 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate | |
62882 | |
295.8 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 206-268-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only