Learn More
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 93-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.18 |
Clé InChI | KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one |
CID PubChem | 7148 |
ChEBI | CHEBI:425902 |
Nom IUPAC | 1-phénylpropan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10715791
|
Thermo Scientific Acros
131540020 |
2 mL | Flacon en verre | ||||||
10439060
|
Thermo Scientific Acros
131542500 |
250 mL | Flacon en verre |
29.30€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051470
|
Thermo Scientific Acros
131540010 |
1 L | Flacon en verre |
85.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934851
|
Thermo Scientific Acros
131540025 |
2.5 L | Flacon en verre |
175.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
93-55-0 | |
134.18 | |
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one | |
CHEBI:425902 | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C9H10O | |
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N | |
7148 | |
1-phénylpropan-1-one |
Spécification
Propiophenone | |
18.0°C | |
1.0000g/mL | |
87°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5COC2H5 | |
07,II,231 | |
1 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol | |
CCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
134.18 | |
CHEBI:425902 | |
99% |
93-55-0 | |
Incolore à jaune | |
218.0°C | |
Authentic | |
C9H10O | |
1.5248 to 1.5268 | |
15,7944 | |
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one | |
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylpropan-1-one | |
7148 | |
134.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-257-6
RUO – Research Use Only