Learn More
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.42€ - 204.02€
Identifiants chimiques
CAS 93-55-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00009309
Clé InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
CID PubChem 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nom IUPAC 1-phénylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11422118
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15140.22
100 g
23.42€
100g
11432118
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15140.36
500 g
49.45€
500g
11442118
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15140.0E
2500 g
204.02€
2500g
Description
Description
Propiophenone is an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and organic compounds. It is used in the synthesis of ephedrine and propiophenone derivatives such as cathinone, and methcathinone. It can also be used in the synthesis of aryl alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La propiophénone est un intermédiaire dans la synthèse de produits pharmaceutiques et de composés organiques. Il est utilisé dans la synthèse d’éphédrine et de dérivés de la propiophénone tels que la cathinone et la méthcathinone. Il peut également être utilisé dans la synthèse d’aryl alcènes.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
93-55-0
134.178
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
7148
1-phénylpropan-1-one
C9H10O
MFCD00009309
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
CHEBI:425902
CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Propiophenone
17°C to 18°C
217°C to 218°C
C9H10O
MFCD00009309
14,7830
Difficult to mix.
CCC(=O)C1=CC=CC=C1
134.178
CHEBI:425902
99%
93-55-0
1.008
87°C (188°F)
1.526
606215
propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
1-phénylpropan-1-one
7148
134.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H227-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 202-257-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UG7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.