Learn More
Acide propionique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386690
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-09-4
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
CID PubChem 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nom IUPAC propanoic acid
SMILES CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid
Densité 0.9900g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H6O2
Formule linéaire C2H5CO2H
Indice de réfraction 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Poids de la formule 74.08
Tension de vapeur 5mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)
Qualité Pures
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche