Learn More
Solution de propionate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
54.00€ - 114.00€
Spécification
La solution contient | H2O |
---|---|
Concentration | 1 g/L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12972185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 100 |
100 mL |
54.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12982185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 250 |
250 mL |
77.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12992185
![]() |
Fisher Chemical
A 040 500 |
500 mL |
114.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
H2O | |
1 g/L |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de propionate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™