Learn More
Iodure de propidium, 99 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit. 11435392
Click to view available options
Quantité:
25 mg
0.1 g
Identifiants chimiques
CAS 25535-16-4
Formule moléculaire C27H34I2N4
Poids moléculaire (g/mol) 668.406
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium;diiodure
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium Iodide
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Rouge
Forme physique Poudre floconneuse
Quantité 25 mg
Poids de la formule 668.4
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium Iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.