Learn More
Invitrogen™ Iodure de propidium eBioscience™
Réactif standard utilisé pour évaluer la viabilité cellulaire et l’exclusion de cellules non viables dans la cytométrie en flux. L’IP est lié à l’ADN double brin, mais est exclu des cellules ayant des membranes plasmatiques intactes.
Marque: Invitrogen™ BMS500PI
Includes: Iodure de propidium
Description
- Le PI doit être analysé dans le canal PE lorsqu’il est utilisé comme contre-coloration pour le FITC à l’annexine V
- Le 7-AAD peut être utilisé à la place de l’IP lors de l’utilisation de PE à l’annexine V
- L’avantage du 7-AAD par rapport à l’IP est qu’il y a un chevauchement spectral minimal entre ces émissions
- Choisissez l’iodure de propidium comme contre-coloration avec les dosages d’apoptose à l’annexine V.
Spécification
Rouge | |
Test de viabilité | |
Iodure de propidium | |
535/617 | |
1.5 mL |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Imperméant aux cellules | |
eBioscience™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.