Learn More
Bochem™ Agitateurs à hélice
Mélange des milieux à viscosité faible et moyenne. Agitateurs à pale BOCHEM™ Offrent un débit radial à tr/min moyen.
Marque:  Bochem™ 9604
Code produit. 10223891
  • 31.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lames souples
  • Régime moyen
  • Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
  • Débit radial
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/10)
Agitateurs à hélice
400 mm
1boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bochem™ Agitateurs à hélice > Longueur de la lame : 400 mm