Learn More
IKA™ Agitateur à turbine R 1388, à 3 pâles
Élément d’agitateur en forme d’hélice vertical doté d’une conception efficace du flux adaptée aux mélanges à vitesse moyenne à grande.
Marque: IKA™ 0000477800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Agitateur à hélice
- Trois lames
- Conception efficace du flux
- Pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du bas et du haut
- Forces de cisaillement minimum
- Utilisé à des vitesses moyennes à élevées.
Spécification
5,5 in | |
140 mm | |
Mélange à vitesses moyennes à élevées. | |
800 mm | |
400 tr/min max. |
0,4 in | |
10 mm | |
31,5 in | |
R 1388 | |
Agitateur à hélice, 3 lames |