Learn More
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
42.45€ - 504.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.095 |
Numéro MDL | 64272 |
Clé InChI | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propylène glycol, 1,2-propylène glycol, méthyl éthylène glycol, monopropylène glycol, isopropylène glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost |
CID PubChem | 1030 |
ChEBI | CHEBI : 16997 |
Nom IUPAC | propane-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346290
|
Fisher Chemical
P/7440/08 |
500 ml | Flacon en verre ambré |
42.45€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10518070
|
Fisher Chemical
P/7440/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
148.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10499370
|
Fisher Chemical
P/7440/25 |
25 L | Boîte métallique |
504.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Propane-1,2-diol, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Identifiants chimiques
57-55-6 | |
76.095 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
propane-1,2-diol |
C3H8O2 | |
64272 | |
propylène glycol, 1,2-propylène glycol, méthyl éthylène glycol, monopropylène glycol, isopropylène glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI : 16997 | |
CC(CO)O |
Spécification
57-55-6 | |
187°C | |
64272 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2-diol | |
1030 | |
CHEBI : 16997 | |
0.13 mbar à 20°C |
-60°C | |
C3H8O2 | |
propylène glycol, 1,2-propylène glycol, méthyl éthylène glycol, monopropylène glycol, isopropylène glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CC(CO)O | |
76.095 | |
2.62 | |
76.1 g/mol | |
Liquide visqueux |