Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ WCX-10
Séparez les protéines et leurs variantes grâce à ces colonnes à échange anionique faible d’une résolution exceptionnellement élevée.
463.18€ - 9080.42€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2 à 12 |
Porosité | Non poreuse |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Carboxylate |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11301743
|
Thermo Scientific™
054993 |
250 mm | 4 mm | Colonne analytique |
1437.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11351853
|
Thermo Scientific™
063472 |
250 mm | 2 mm | Colonne analytique |
1437.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11361853
|
Thermo Scientific™
063474 |
250 mm | 9 mm | Colonne semi-préparative |
3633.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15560224
|
Thermo Scientific™
088766 |
250 mm | 22 mm | Colonne analytique |
9080.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15570224
|
Thermo Scientific™
088767 |
250 mm | 4 mm | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot) |
4410.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15580234
|
Thermo Scientific™
088778 |
100 mm | 4 mm | Colonne analytique |
1542.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15590234
|
Thermo Scientific™
088779 |
150 mm | 4 mm | Colonne analytique |
1808.82€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11311743
|
Thermo Scientific™
054994 |
50 mm | 4 mm | Pré-colonne |
463.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11371853
|
Thermo Scientific™
063480 |
50 mm | 2 mm | Pré-colonne |
470.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 pour obtenir une résolution exceptionnellement élevée pour la séparation des protéines et de leurs variantes. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Plusieurs formats pour une plus grande souplesse- La colonne ProPac WCX-10 est un échangeur de cations faibles avec groupe fonctionnel carboxylate
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des anticorps monoclonaux et d’autres protéines
- Bien adaptées à la caractérisation des variantes de protéines associées, y compris à la désamidation et aux variantes d’anticorps monoclonaux tronqués lysine
- Séparations à haute résolution inégalées
- La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ / CQ
Spécification
10 μm | |
Non poreuse | |
Carboxylate | |
Échange d’ions |
2 à 12 | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions |