Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SAX-10
Utilisez les colonnes LC ProPac™ SAX-10 pour une résolution et une efficacité exceptionnellement élevées lors de la séparation de variantes de protéines.
444.50€ - 8498.92€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2 à 12 |
Porosité | Non poreuse |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Ammonium quaternaire |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11341743
|
Thermo Scientific™
054997 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | Colonne analytique |
1344.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11391843
|
Thermo Scientific™
063448 |
10 μm | 2 mm | 250 mm | Colonne analytique |
1364.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11381863
|
Thermo Scientific™
063703 |
10 μm | 9 mm | 250 mm | Colonne analytique |
3445.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15500234
|
Thermo Scientific™
088770 |
10 μm | 22 mm | 250 mm | Colonne semi-préparative |
8498.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15540234
|
Thermo Scientific™
088774 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 1 lot de résine, 3 colonnes | ||||
11351743
|
Thermo Scientific™
054998 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Pré-colonne |
444.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11301853
|
Thermo Scientific™
063454 |
10 μm | 2 mm | 50 mm | Pré-colonne |
444.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15550234
|
Thermo Scientific™
088775 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 3 lots de résine, 1 colonne / lot (3 colonnes) |
4167.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11342493
|
Thermo Scientific™
SP5730 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 3 lots de résine, 1 colonne/lot (3 colonnes) | ||||
13457376
|
Thermo Scientific™
078990 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Colonne analytique |
996.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour bénéficier d’une résolution et d’une efficacité exceptionnelles lors des séparations de variantes de protéines, choisissez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10. Reposant sur une particule à noyau non poreuse de 10 μm assurant une pression stable, les colonnes ProPac peuvent résoudre les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange anionique greffée fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
Maximisation de la résolution
- Colonne LC ProPac SAX-10 pour un échange anionique fort avec un groupe fonctionnel d’amine quaternaire.
- Les colonnes ont un diamètre interne allant de 2 mm (pour le travail analytique) à 22 mm (pour le travail semi-préparatif)
Performances supérieures pour l’analyse des protéines
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des variantes de protéines étroitement liées
- Séparations à haute résolution inégalées
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Capacité supérieure à celle des autres colonnes basées sur des particules non poreuses
- La reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
Spécification
10 μm | |
Non poreuse | |
Ammonium quaternaire | |
Échange d’ions |
2 à 12 | |
60°C | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.