Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de souris pour prographie (GRN)
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMGRNX10
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Mouse Progranulin (GRN) ELISA quantitates Ms Progranulin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Progranulin. Principle of the method The Mouse Progranulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La progranuline est la protéine précurseur de la granuline. Elle est également appelée proépithéline et constitue un facteur de croissance dérivé des cellules PC. Le clivage du peptide signal produit de la granuline mature. La granuline et le produit de clivage plus petit de la granuline régulent tous les deux la croissance cellulaire. La progranuline stimule la prolifération de nombreuses cellules épithéliales, favorise leur croissance indépendante de l’ancrage et confère la tumorigénicité épithéliale en cas de surexpression. Le gène de la progranuline /épithéline est multifonctionnel. En effet, il assure des fonctions essentielles dans l’homéostasie épithéliale, la fonction reproductive, immunologique et neuronale. La progranuline s’exprime de façon constitutive dans un certain nombre d’épithélia, en particulier dans la peau, le tube digestif et le système reproducteur. La progranuline s’exprime dans les cellules immunitaires in vivo et dans les neurones spécifiques du cerveau.
Spécification
P28798 | |
20 pg/mL | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Supernatant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
14824 | |
<12% | |
Stop Solution | |
10 x 96 tests | |
Développement | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
20.58 to 15,000 pg/mL | |
20 pg/mL to 15000 pg/mL | |
Biotine | |
Facteurs de transcription | |
This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: Mouse B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin, Lipocalin-2, LOX-1, Marapsin, MBL-2, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, O x 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon. | |
Mouse | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Grn | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 µL; Serum, 1 µL; Supernatant, 100 µL | |
RP23-226P4,4, Pgrn, épithéline | |
1 heures 20 min |