Learn More
Merck Millipore PACK DE PRéTRAITEMENT PROGARD TS2
Pour une protection optimale des membranes d’osmose inverse. Les boîtes de prétraitement Millipore™ Proguard™ TS2 sont conçues pour éliminer les grosses particules et les composés organiques, l’adoucissement de l’eau et l’élimination du chlore dans l’eau du robinet.
Marque: Merck Millipore PR0G0T0S2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For optimal protection of reverse osmosis membranes. Proguard™ TS2 Pretreatment Packs are designed to remove large particles and organic compounds, softening water, and removing chlorine from tap water.
- Charbon actif
- Antitartre
- Filtration en profondeur
Spécification
Activated Carbon, Anti-Scaling, Depth Filtration | |
Pour une protection optimale des membranes d’osmose inverse (avec charbon actif bactériostatique) | |
1 chaque | |
Boîte de prétraitement |