Learn More
Applied Biosystems™ système de PCR ProFlex™, 2 x 96 puits
Les systèmes de PCR ProFlex sont les derniers-nés des thermocycleurs Applied Biosystems et offrent la fiabilité et les performances que vous pouvez attendre des instruments Applied Biosystems. En combinant une extension de garantie à l’achat de votre instrument, vous prolongez la durée de vie de votre investissement et bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin pour maintenir votre les performances optimales de votre instrument.
15820.00€
Spécification
Format des blocs | Interchangeable |
---|---|
Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
Vitesse de réaction | Rapide, standard |
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15102089
|
Applied Biosystems™
4484076 |
Garantie limitée |
15820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chaque extension de garantie pour système de PCR ProFlex comprend des fonctions de configuration et de contrôle des instruments, et des avantages liés à l’extension de garantie, adaptés à vos besoins de recherche :
- Interchangez les types de blocs si votre débit doit changer
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- Obtenez des réparations rapides de techniciens de terrain formés à l’usine et certifiés
- Minimisez les temps d’indisponibilité des instruments dus au dépannage grâce aux équipes d’assistance technique expérimentées
Extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC)
Ajoutez des années de couverture de garantie supplémentaires à votre garantie limitée de fabricant existante avec l’extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC). Avec l’assistance ABRC, les ingénieurs formés en usine pourront entretenir et réparer votre instrument dans notre centre d’entretien à distance. Il vous suffit de nous envoyer votre instrument. Nous procéderons ensuite à son entretien ou à sa réparation et vous le renverrons sous 3 semaines. Toutes les pièces, la main-d’œuvre et les frais d’expédition sont inclus.
L’extension de garantie ABRC est idéale pour les clients dans des environnements réglementés qui doivent maintenir
Chaque extension de garantie pour système de PCR ProFlex comprend des fonctions de configuration et de contrôle des instruments, et des avantages liés à l’extension de garantie, adaptés à vos besoins de recherche :
- Interchangez les types de blocs si votre débit doit changer
- d’accéder au système à distance (et de manière pratique) via une application mobile
- de programmer l’instrument en quelques secondes via une interface à écran tactile simple d’utilisation
- de simuler votre ancien instrument avec les modes de simulation thermique
- Obtenez des réparations rapides de techniciens de terrain formés à l’usine et certifiés
- Minimisez les temps d’indisponibilité des instruments dus au dépannage grâce aux équipes d’assistance technique expérimentées
Extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC)
Ajoutez des années de couverture de garantie supplémentaires à votre garantie limitée de fabricant existante avec l’extension de garantie du Centre de réparation AB (ABRC). Avec l’assistance ABRC, les ingénieurs formés en usine pourront entretenir et réparer votre instrument dans notre centre d’entretien à distance. Il vous suffit de nous envoyer votre instrument. Nous procéderons ensuite à son entretien ou à sa réparation et vous le renverrons sous 3 semaines. Toutes les pièces, la main-d’œuvre et les frais d’expédition sont inclus.
L’extension de garantie ABRC est idéale pour les clients dans des environnements réglementés qui doivent maintenir la cohérence d’étiquette d’actif d’impôt afin de se conformer aux protocoles réglementés.
Spécification
Interchangeable | |
Compatible avec le haut débit | |
Rapide, standard | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
PCR | |
USB, WiFi, Cloud, Ethernet | |
USB et embarqué |
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
Écran tactile TFT LCD couleur de 8,4 pouces | |
0 à 100°C | |
Redémarrage automatique (après les coupures de courant), protection contre la réécriture des programmes | |
3°C/s (bloc), 1,6°C/s (échantillon) | |
2 blocs isothermes de 96 puits |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.