Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile Profile PNHS
The ideal choice for sensitive skin. Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves are sterile, extra-length gloves that are anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. Class IIa Medical certified; Latex-free.
109.48€ - 379.00€
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classification Class IIa Medical Device
Matériau de la manchette Nitrile
Couleur Blanc
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12785865
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS90
9 N/A N/A N/A
12775865
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS85
8.5 N/A N/A N/A
12922548
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS85
8.5 N/A N/A N/A
12932548
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS90
9 N/A N/A N/A
12366337
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS80
8 N/A N/A N/A
Description
Description
  • Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
  • Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
Spécification
Spécification
Nitrile
Class IIa Medical Device
Blanc
Oui
Sans poudre
Stérile
En boîte
305 mm
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitrile
Spécifique
Nitrile
Gants
Ourlé
Produits chimiques
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants en nitrile Profile PNHS