Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Latex Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Latex |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
Classification | Class IIa Medical Device |
Matériau de la manchette | Latex |
Couleur | Natural |
Hand | Specific |
Matériau | Latex |
Poudré | Powder Free |
Type de produit | Gloves |
Dimensions | 7 |