Learn More
Uvex™ Gants d’assemblage revêtus de nitrile ProfiErgo ENB 20
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Description
- Le revêtement NBR épais et spécial est résistant à l’huile et à la graisse
- La doublure en interlock de coton de haute qualité est confortable, est agréable contre la peau et aide à réguler la température des gants.
- Capacités de préhension améliorées dans les zones humides, mouillées et huileuses
- Les gants sont adaptés à l’utilisation des écrans tactiles
- Idéals pour une grande variété d’applications, notamment l’assemblage, le contrôle et la maintenance
Spécification
Spécification
Coating Material | NBR |
Couleur | Blanc, Jaune |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 2121X |
Type de manchette de gant | Tricoté |
Matériau de revêtement | Coton interlock |
Séries | ProfiErgo ENB 20 |