Learn More
Uvex™ Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
- Le revêtement en bromobutyle transparent a 0,40 mm d’épaisseur
- La couche externe Viton™ est résistante à une grande variété de produits chimiques
- Meilleure préhension dans les zones humides ou mouillées
Spécification
Spécification
Applications | Laboratoire |
Coating Material | Bromobutyle, Viton™ |
Couleur | Noir |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 2120A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AFKLMN |
À utiliser avec (application) | Manipulation de produits chimiques |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Manchette |