Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ STIRRER 276X257X67MM to be used inside MICROWAVES
Convertit le mouvement de la turbine du plateau rotatif à l’intérieur d’un four à micro-ondes en agitateur magnétique permettant un chauffage et une agitation simultanés pour une efficacité accrue
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F37040-0000
Code produit. 12348229
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • L’agitation avec chauffage peut améliorer la dissolution et le mélange ; Permet la préparation de solutions sursaturées
  • Idéal pour la fusion de la gélose et de l’agarose, la concentration de solutions d’urée, la purification chimique ou autres applications susceptibles de bénéficier de l’agitation avec chauffage
  • Grâce à ses broches ajustables, l’agitateur est compatible avec la plupart des arbres d’entraînement des micro-ondes
  • Utilisation possible avec des barreaux d’agitation magnétiques d’une longueur de 5 cm maximum
Spécification
Spécification
276 x 257 x 67 mm
276 mm
Blanc
67 mm
257 mm
Stirrer Microwave