Learn More
Techne™ Bloc d’insert pour sonde
Click to view available options
19,5 mm
Description
- Changez la capacité, le type de test, la précision ou la portabilité des étalonneurs de calibrage Techne avec ces pièces supplémentaires
- Pour une utilisation avec l’étalonneur Dri-Block haute température Techne
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Étalonneur Dri-Block haute température Tecal™ (650F/S/H) |
Matériau | Cupro-aluminium |
Type | Insert de sonde |
Diamètre (métrique) | 19,5 mm |