Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Wipers
For ISO Class 5 (Class 100) applications
35.00€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Wipe |
---|---|
Matériau | Cellulose, Polypropylene |
Absorbance | Super |
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 71.5 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17877563
|
Berkshire™
PW750121220 |
30.48 cm | 30.48 cm |
35.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Inner core of cellulose ultrasonically bonded to outer layers of polypropylene
- Strong, clean, economical wiper is excellent for all general-purpose applications
- Solvent resistant and super absorbent
Informations sur la commande
Basis weight: 71.5g/m2.
Certifications
Certified for contact with food per EC regulation 1935 (2004)
Spécification
Cleanroom Wipe | |
Super | |
71.5 | |
For ISO Class 5 (Class 100) applications, general spill pick up and cleaning surfaces, removal of etchants, acids, and other chemical spills |
Cellulose, Polypropylene | |
Autoclavable | |
EC regulation 1935 (2004) | |
For tray lining and other lab applications, cleaning scratch sensitive surfaces |