Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire Pro-Tech
Chaise haute ergonomique avancée de laboratoire
751.42€ - 885.04€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de dossier | Ergonomique |
Finition | Vinyl |
Matériau de la monture | Acier |
Type de levage | Gas Lift |
Code produit | Marque | Couleur | Avec accoudoir | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Avec accoudoir | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16503914
![]() |
Techsit™
TS7002B/BL |
Noir | No | Oui |
799.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16513914
![]() |
Techsit™
TS7002G |
Gris | No | No |
751.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16523914
![]() |
Techsit™
TS7002G/AA |
Gris | Yes | No |
885.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16533914
![]() |
Techsit™
TS7002G/BL |
Gris | No | Oui |
799.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16583904
![]() |
Techsit™
TS7002B |
Noir | No | No |
751.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16593904
![]() |
Techsit™
TS7002B/AA |
Noir | Yes | Oui |
885.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Chaise haute en vinyle ergonomique avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Oui | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Oui | |
Oui |
Ergonomique | |
Acier | |
150 kg | |
Vinyl | |
Oui | |
Oui | |
Laboratory Seat |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.