Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anses métalliques Nichrome certifiées / calibrées
À utiliser lorsqu’un étalonnage rigoureux est requis
50.80€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Anses d’inoculation Pro-Loopstrade; |
---|
Includes: Étui de protection et certificat d’étalonnage
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12882775
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL106/8-1 |
20,3 cm | Support d’anse d’inoculation | Laiton nickelé |
50.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En fil de nickel-chrome haute qualité 80/20 et étalonnées au colorant bleu d’Evans (Cumitech 2 A)
Informations sur la commande
Boîte de 5 boucles
Spécification
Anses d’inoculation Pro-Loopstrade; |