Learn More
JP Selecta™ Imprimante
Pour autoclaves Autester ST DRY PV III
Marque:  JP Selecta™ 4002417
Code produit. 12092185
  • 507.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rouleau de papier continu
  • Permet d’imprimer la température, la pression, l’heure et le mode
Spécification
Spécification
Printer
Autoclave Autester ST DRY PV III