Learn More
Zeiss™ Primostar 3 pour le contraste de phase
Microscope vertical robuste et compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire courants.Configuré pour la microscopie à champ lumineux transmise avec une gamme d’accessoires permettant d’étendre les techniques de microscopie disponibles.
Marque: Zeiss™ 415501-0021-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le Primostar 3 est un microscope vertical robuste mais compact pour l’enseignement numérique et les travaux de laboratoire de routine.
- Fiable et robuste grâce à un cadre métallique d’étude, tout en étant léger.
- Les versions Fixed-Köhler de Primostar 3 sont pré-ajustées avec un champ de vision de 20 mm. Les verres objectifs et les oculaires sélectionnés sont déjà en place, ce qui signifie qu’aucun temps n’est perdu dans l’installation.
- Les versions Full-Köhler de Primostar 3 avec un champ de vision de 22 mm donnent la liberté d’enseigner tout en utilisant l’éclairage Köhler.Dans des ensembles prédéfinis, une sélection de lentilles d’objectif et d’oculaires est déjà en place.Ayez une posture détendue pour travailler toute la journée avec un entraînement scénique élargi.
- Utilisez l’application Labscope ZEISS pour connecter tous les microscopes de vos étudiants et caméras WiFi et créer une expérience d’apprentissage collective.
- Primostar 3 avec sa caméra WiFi intégrée 8,3 MPx HD est le pack de choix pour les salles de classe numériques.Cette caméra offre des interfaces polyvalentes telles que LAN, HDMI, Ethernet et USB-C 3.0.En bonus, l’alimentation intégrée vous évite un enchevêtrement de câbles.
- Utilisez Labscope, l’application d’imagerie de ZEISS, pour afficher toutes les images en direct à partir de vos microscopes connectés.
- Format de fichier .czi compatible avec le système ZEN, qui comprend toutes les métadonnées et une couche d’annotation distincte.
Spécification
Condenseur Abbe 0.9/1.25 | |
Contraste de phase | |
Avec fente |