Learn More
Applied Biosystems™ Primer Express™ Software v3.0.1 License
Licence logicielle Primer Express™ v3.0.1
Marque:  Applied Biosystems™ 4363991
Code produit. 15441510
  • 848.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 vous permet de concevoir vos propres amorces et sondes à l’aide de chimies de colorants TaqMan™ et SYBR™ Green I pour les applications de PCR en temps réel de quantification génétique et de discrimination allélique (SNP). Développé spécifiquement pour une utilisation avec nos systèmes de PCR en temps réel StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 et QuantStudio™, le logiciel Primer Express™ fournit des documents personnalisés spécifiques aux applications pour la quantification et la discrimination allélique absolues⁄relatives.
  • Permet la conception d’oligonucléotides individuels pour les applications de PCR en temps réel.
  • Prend en charge les dosages basés sur les chimies de colorants TaqMan™ et SYBR™ Green I.
  • Offre une flexibilité de conception, une facilité d’utilisation et nécessite une optimisation minimale.
  • Fournit des performances de dosage robustes lorsque l’utilisation est conforme aux recommandations pour le développement rapide de dosages (RADG).
    Un logiciel facile à apprendre
    Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 est flexible, facile à apprendre et à utiliser et nécessite une optimisation minimale. Il comprend un algorithme optimisé spécifiquement pour une utilisation avec les réactifs basés sur TaqMan™, les concentrations d’amorces⁄sondes recommandées et les conditions de thermocyclage par défaut. Le logiciel Primer Express™ prend également en charge les dosages basés sur le colorant SYBR™ Green I. Cela minimise le besoin d’optimisation des dosages et rationalise le processus de conception.
    Le logiciel permet également des conceptions personnalisées si la sonde et⁄ou une ou plusieurs amorces sont connues. Les paramètres par défaut et réglables (Figure 1) offrent la flexibilité requise pour tous les utilisateurs.
    Simple à utiliser
    La simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques du logiciel Primer Express™ v3.0.1, qui est entièrement compatible avec tous les systèmes de PCR en temps réel StepOne™, StepOnePlus™, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA™ 7 et QuantStudio™. Que votre recherche comprenne des études de quantification génétique ou de discrimination allélique, le logiciel Primer Express™ a sa place dans votre laboratoire.
    Amorce automatisée et manuelle⁄Conception de la sonde
    Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 concevra automatiquement vos amorces et sondes, ou vous donnera l’occasion de les concevoir manuellement. Pour une conception automatisée, il vous suffit de choisir les dosages TaqMan ™ ou TaqMan™ MGB. Si vous connaissez la séquence, vous devez uniquement importer (ou copier-coller) la séquence et consulter rapidement vos résultats. Sinon, si vous préférez concevoir manuellement les amorces et les sondes, la procédure est tout aussi simple et directe.
    Recommandations pour le développement rapide de dosages
    Le logiciel Primer Express™ v3.0.1 a été conçu avec nos recommandations pour le développement rapide de dosages (RADG). Les RADG sont un ensemble simple, mais complet de recommandations à utiliser avec nos instruments et réactifs de PCR en temps réel. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de thermocyclage lui-même, ont été standardisées, ce qui réduit considérablement la durée du développement des dosages.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver à température ambiante, inclus avec StepOne, StepOnePlus, 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 6, QuantStudio 7 et QuantStudio 12 k Flex. Exécuté sur les systèmes d’exploitation Windows 10 pour 7500, 7500 Fast, QuantStudio 6, QuantStudio 7 et QuantStudio
    Primer Express™
    Licence
    Windows 10
    Système 7300, système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, système ViiA™ 7
    Conception d’amorces
    PCR en temps réel (qPCR)