Learn More
Gibco™ Suppléments de maintenance d’hépatocytes primaires
Suppléments de maintenance d’hépatocytes primaires
Marque: Gibco™ CM4000
90.73 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pack de suppléments de maintenance d’hépatocytesLes packs de suppléments de maintenance d’hépatocytes vous permettent de compléter jusqu’500 ml de milieux Williams E sans rouge de phénol (ou un milieu basal alternatif approprié) pour l’incubation d’hépatocytes en suspension ou en plaque.
Les packs de suppléments de maintenance d’hépatocytes contiennent :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur nos réactifs de culture cellulaire pour les hépatocytes.
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés.
Découvrez notre gamme complète d’hépatocytes.
Spécification
Stocker le cocktail B et la dexaméthasone au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes | |
Supplément d’hépatocytes | |
Sans rouge de phénol | |
1 kit |
Cellules hépatocytes | |
Cryoconservé | |
GlutaMAX, HEPES | |
Gibco™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Primary Hepatocyte Maintenance Supplements
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: streptomycin sulphate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.