Learn More
Solution primaire rouge, qualité EP, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Cette solution de couleur primaire est un étalon de coloration prêt à l’emploi en flacons inviolables de haute qualité pour une utilisation comme étalon d’étalonnage et/ou de contrôle de qualité. Elle est préparée avec du chlorure de cobalt, de l’acide chlorhydrique et de l’eau.
- Fabriquée conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne avec un certificat d’étalonnage de balance délivré conformément à la norme ISO 17025
- Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
- Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre haute performance étalonné selon les normes spectrophotométriques agrées du guide ISO 34.
- Les solutions couleur primaire peuvent être combinées dans des rapports précis pour former les solutions étalons de couleur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt Chloride |
Couleur | Rouge |
CAS | 7646-79-9 |
Formule moléculaire | Cl2Co |
Numéro MDL | MFCD00010938 |
Synonyme | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Clé InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Nom IUPAC | Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.83 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PRIMARY RED SOLUTION
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride, hydrochloric acid 37%