Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent Premium Pack de 0,125 po. Septa
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse. Dotés de séparateurs cellulaires en mousse spéciale et de housses de protection assemblées pour protéger la surface d’injection avant l’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 139-20C
Description
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse. Les flacons en verre transparent Thermo Scientific™ Premium Pack avec septa 0,125 in. sont dotés d’un emballage protecteur avec un séparateur de mousse rigide qui garde les flacons solidement séparés, chacun dans sa propre cellule pour une protection optimale des flacons. La conception en coupe en mousse dure permet de séparer les groupes de neuf (9) flacons de l’emballage pour une manipulation pratique. Chaque flacon comprend une housse de protection assemblée pour empêcher l’accumulation de particules et protéger la surface d’injection avant utilisation.
Caractéristiques :
- Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Choix entre 20 ou 40 ml
- Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
- Cache antipoussière en PE sur chaque bouchon permettant de protéger le septum contre l’accumulation de particules avant l’analyse
- Septum fixé en permanence au bouchon ; ne peut pas tomber ou bouger une fois perforé
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons et caches antipoussière attachés aux flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
- Certifiés pour répondre ou dépasser les normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Le séparateur cellulaire en mousse dure amortit et protège les flacons pendant l’expédition et la manipulation
Spécification
Flacons EP transparents de 20 ml, boîte certifiée de qualité supérieure de septum lié de 0,125 po | |
Transparent | |
Verre (type 1) | |
2,25 in | |
72 | |
0,5 oz. | |
23,5 ml | |
Polypropylène | |
57 mm | |
3,17 mm | |
Flacon |
1,1 in | |
28 mm | |
20 ml | |
Certifiés | |
NA | |
0,8 oz. | |
20 ml | |
Bouchon avec septum lié | |
72 boîtes | |
Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
24 / 414 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.