Learn More
Uvex Masque FFP2 préformé silv-Air c 2220
La gamme de produits silv-Air c est constituée de masques 3 plis classiques et de masques coques qui s’adaptent aux différentes formes de visage.Le système d’accroche du bandeau et les rebords d’étanchéité intégrés dans toutes les classes de protection facilitent l’ajustement correct de ces masques et permettent de les porter confortablement pendant de longues périodes.
Marque: Uvex 8732220
35.97 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques générales
- Masque préformé avec soupape d’expiration pour le filtrage des particules
- Couleur : argent
Caractéristiques de protection
- Masque facial certifié FFP2 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Ne peut pas être réutilisé
- Filtre à charbon actif supplémentaire contre les odeurs, les gaz et les vapeurs en dessous du seuil
Caractéristiques de confort
- Bandeau souple et sans couture, clip nasal réglable permettant un confort optimal et une bonne tenue
- Rebord d’étanchéité confortable dans la zone du nez pour un bon ajustement
- Soupape d’expiration pour diminuer la résistance à l’expiration et réduire la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque
Spécification
EN 149 (marqué D) | |
Oui | |
Étalon | |
FFP2 |
Masque coque | |
PP / Polyester | |
Oui | |
Non stérile |