Learn More
Uvex Masque préformé silv-Air c 2100 FFP1
La gamme de produits silv-Air c est constituée de masques 3 plis classiques et de masques coques qui s’adaptent aux différentes formes de visage.Le système d’accroche du bandeau et les rebords d’étanchéité intégrés dans toutes les classes de protection facilitent l’ajustement correct de ces masques et permettent de les porter confortablement pendant de longues périodes.
Marque: Uvex 8732100
24.32 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques générales
- Masque préformé filtrant les particules
- Couleur : blanc
Caractéristiques de la protection fournie
- Masque facial FFP1 certifié conforme à la norme EN 149
- Marquage D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Non réutilisable
Caractéristiques de confort
- Bandeau et pince-nez sans couture pour un ajustement confortable et sûr
- Languette d’étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement sûr
Spécification
EN 149 (marqué D) | |
Oui | |
Étalon | |
FFP1 |
Masque coque | |
PP / Polyester | |
Non | |
Non stérile |