Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
Marque:  Fisherbrand™ 2308H
Encompass_Preferred
Code produit. 11756943
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Normalisé ASTM, Graduation 0,5 g/l, longueur 330mm, température de référence 15°C, Thermomètre intégré -20 à +65°C
Spécification
Spécification
1Each
308H
Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
380 mm
1000 à 1050 g/L
Verre
Determination of fluid density
Hydrometer with Incorporated Thermometer
±0.5 kg/m3
ASTM E100-10
Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
±1° C
−20 to +65°C
15°C